missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentafluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7024529
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11413957

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19348.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 771-60-8 | C6H2F5N | 183.08 g/mol

2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline finds it uses in the preparation of pentafluorophenylammonium triflate, an efficient catalyst for esterification and thioesterification. It is also used in the synthesis of various titanium complexes having two anionic [N, O-] bidentate salicylaldiminato ligands.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilin wird bei der Herstellung von Pentafluorophenylammonium Triflat verwendet, einem effizienten Katalysator für die Veresterung und Thioesterung. Es wird auch in der Synthese von verschiedenen Titan-Komplexen mit zwei anionischen [N, O-]-Bidentat-Salicylaldiminato-Liganden verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Toluol und organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 771-60-8
Summenformel C6H2F5N
Molekulargewicht (g/mol) 183.08
MDL-Nummer MFCD00007643
InChI-Schlüssel NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoroaniline, pentafluorophenylamine, aminopentafluorobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentafluoro, unii-ms06il3y2q, ms06il3y2q, 2,3,4,5,6-pentafluorophenylamine, pubchem1546
PubChem CID 13040
SMILES NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentafluoroaniline
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Dichte 1.744
Siedepunkt 156°C to 157°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 5 g
Beilstein 1819387
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,and organic solvents. Insoluble in water.
IUPAC-Name pentafluoroaniline
Formelmasse 183.08
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt