Learn More
Pentafluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420094 5 g 5 Gramm
11430094 25 g 25 Gramm
11440094 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420094 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13575.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 773-82-0 | C7F5N | 193.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 773-82-0
Summenformel C7F5N
Molekulargewicht (g/mol) 193.076
MDL-Nummer MFCD00001775
InChI-Schlüssel YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorobenzonitrile, perfluorobenzonitrile, benzonitrile, pentafluoro, pentafluorocyanobenzene, benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluoro benzonitrile, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenecarbonitrile, cyanopentafluorobenzene, pubchem2319, acmc-209p9k
PubChem CID 69882
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorbenzonitril
SMILES C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 1°C to 2°C
Dichte 1.566
Siedepunkt 161°C to 162°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Brechungsindex 1.4425
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1913453
Formelmasse 193.07
Reinheit (%) 98%