Learn More
(Pentafluorethyl)trimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane acts as a silicon-based fluorinating reagent for trifluoromethylation of carbonyls and ethylene diamines. It is also employed as a precursor for metal-mediated trifluoromethylation of aromatic, heteroaromatic and vinyl substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(Pentafluorethyl)trimethylsilan fungiert als siliziumbasiertes Fluorierungsreagenz für die Trifluormethylierung von Carbonylen und Ethylendiaminen. Es wird auch als Vorstufe für metallvermittelte Trifluormethylierung aromatischer, heteroaromatischer und Vinylsubstrate eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Pentafluoroethyl)trimethylsilane |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydrofuran. |
| Formelmasse | 192.21 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.327 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |