Learn More
Pentafluoriodbenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464044 10 g 10 Gramm
11428690 5 g -
11474044 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464044 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12000.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293.962 g/mol
Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution. It was used as solvent in a study to determine singlet oxygen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery. It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodpentafluorbenzol wurde zur Untersuchung der Bildung von Iodpentafluorbenzol-Radikalionen in wässriger Lösung verwendet. In einer Studie wurde es als Lösungsmittel verwendet, um die Lebensdauer von Singulett-Sauerstoff anhand des Phosphoreszenzzerfalls in halogensubstituierten perfluorierten Lösungsmitteln mittels Infrarot-Emissionsspektrometrie zu bestimmen. Es findet Anwendungsmöglichkeiten in der Plasmaverarbeitung und in der Herstellung von Katalysatoren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-15-6
Summenformel C6F5I
Molekulargewicht (g/mol) 293.962
MDL-Nummer MFCD00001032
InChI-Schlüssel OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
PubChem CID 70008
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentafluor-6-iodbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoroiodobenzene
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 2.212
Siedepunkt 161°C to 163°C
Brechungsindex 1.496
Menge 10 g
Beilstein 2051549
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 293.96
Reinheit (%) 97%