Learn More
Pentafluorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463047
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463047 25 g 25 Gramm
11453047 5 g 5 Gramm
11473047 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15574.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
Pentafluorophenol is used in the preparation of pentafluorophenyl esters for peptide synthesis and vulcanized polymers. It is also used for peptide coupling and heterocyclic acid derivatives. It is involved in the preparation of pentafluorophenyl formate which acts as a formulating agent for amines and amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorphenol wird bei der Herstellung von Pentafluorphenylestern für die Peptidsynthese und für vulkanisierte Polymere verwendet. Es wird auch für die Peptidkupplung und für heterozyklische Säurederivate verwendet. Es ist an der Herstellung von Pentafluorphenylformin beteiligt, das als Formulierungsmittel für Amine und Aminosäuren dient.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-61-9
Summenformel C6HF5O
Molekulargewicht (g/mol) 184.07
MDL-Nummer MFCD00002156
InChI-Schlüssel XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentafluorphenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenol
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Dichte 1.757
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 25 g
Beilstein 1912584
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184.06
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pentafluorophenol
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluorophenol