Learn More
Pentafluorphenol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-178968 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10113290
Marke: Thermo Scientific Acros 147130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-61-9
Summenformel C6HF5O
Molekulargewicht (g/mol) 184.07
MDL-Nummer MFCD00002156
InChI-Schlüssel XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentafluorphenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 143°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6F5OH
Menge 5 g
Merck Index 15, 7223
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 184.07
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedriegem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluorophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.