Learn More
Pentafluorphenyl 1-Methyl-1H-indol-7-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10576914 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10174104 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576914 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66926CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 941716-96-7
Summenformel C16H8F5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 341.24
MDL-Nummer MFCD09879962
InChI-Schlüssel UEOKRSIJVAQHID-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 1-methyl-1h-indole-7-carboxylate, pentafluorophenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 1-methylindole-7-carboxylate, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229744
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)1-methylindol-7-carboxylat
SMILES CN1C=CC2=CC=CC(C(=O)OC3=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C3F)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 1-methyl-1H-indole-7-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 341.23
Reinheit (%) 97%