Learn More
Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5 -carboxylat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10386654 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10623045 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10386654 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69326CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 946409-38-7
Summenformel C15H10F5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 359.26
MDL-Nummer MFCD09817560
InChI-Schlüssel YXDSLCBLWCPTJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229768
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-carboxylat
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=C(N=C2)N2CCCC2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 359.25
Reinheit (%) 97%