Learn More
Pentafluorphenyl-2-thiomorpholin-4-ynisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11370677 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10693625 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370677 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50526CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 934570-42-0
Summenformel C16H11F5N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 390.33
MDL-Nummer MFCD09702363
InChI-Schlüssel CXWZKWSFJLNFMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridine-4-carboxylate, 2-thiomorpholin-4-yl-4-pyridinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229510
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC(=NC=C2)N2CCSCC2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 390.33
Reinheit (%) 97%