missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentafluorophenyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31089548
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31089548 1 g
31076927 25 g
31089539 5 g
31079584 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31089548 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1470381g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

(Stabilized with MEHQ)

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl methacrylate
CAS 13642-97-2
Summenformel C10H5F5O2
MDL-Nummer MFCD00042332
Menge 1 g
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 252.14
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.