Learn More
Pentafluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229322
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
356-42-3
C6F10O3
310.04
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
67742
2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat
C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
356-42-3
C6F10O3
310.04
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
67742
2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat
C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionic anhydride
Farbe Farblos
Dichte 1.5700g/mL
Siedepunkt 69.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CF2CO)2O
Brechungsindex 1.3
Menge 5 g
Relative Dichte 1.57
Formelmasse 310.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.