Learn More
Pentafluorothiophenol, TRC
Artikelnummer. 30136098
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136098 50 mg 50 Milligramm
30132553 100 mg 100 Milligramm
30007694 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136098 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27356550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-62-0
Summenformel C6HF5S
Molekulargewicht (g/mol) 200.12
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorbenzolthiol
SMILES Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorothiophenol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formelmasse 199.9719