Learn More
Pentan, AMD CHROMASOLV™, ≥99 % Honeywell Riedel-de Haen
Catalog Number p-7111871
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
109-66-0
C5H12
72.15
MFCD00009498
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
8003
CHEBI:37830
pentane
CCCCC
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99 %
  • Lösungsmittel für die Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pentan
Schmelzpunkt -130 °C (Literatur)
Namenshinweis AMD CHROMASOLV™, ≥99%
CAS Max. % ≤100.0000%
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) >99%
Güte Hohe Reinheit
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt < −35 °C