Learn More
Pentyl Paraben, TRC
Artikelnummer. 30132403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132403 1 g 1 Gramm
17942735 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132403 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2838001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6521-29-5
Summenformel C12 H16 O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.25
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, pentyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid n-amyl ester, Amyl p-hydroxybenzoate, NSC 309817, Pentyl 4-hydroxybenzoate, Pentyl p-hydroxybenzoate, Pentyl paraben, n-Amyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester
IUPAC-Name pentyl 4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentyl Paraben
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Formelmasse 208.1099