missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEO-IAA, MedChemExpress

Artikelnummer. 16414698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16414698 10 mg 10 Milligramm
16400987 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16414698

Marke: Medchem Express HY112730

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PEO-IAA is an indole-3-acetic acid (IAA) antagonist. PEO-IAA is an auxin antagonist that binds to transport inhibitor response 1/auxin signaling F-box proteins (TIR1/AFBs).

PEO-IAA is an indole-3-acetic acid (IAA) antagonist. PEO-IAA is an auxin antagonist that binds to transport inhibitor response 1/auxin signaling F-box proteins (TIR1/AFBs).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PEO-IAA
Physikalische Form Solid
CAS 6266-66-6
Farbe Light Nude
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H15NO3
Synonym 2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenyl-butyric acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (170.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 293.32
Formelmasse 293.32
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.