Learn More
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-99925-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18679086
  • 228.00 CHF / 50 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Polyclonal antibody specifically detects Pepsinogen C/PGC/Progastricsin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000
EC 3.4.23, EC 3.4.23.3, FLJ99563, gastricsin, PEPC, pepsin C, Pepsinogen C, pepsinogen group II, PGII, preprogastricsin, progastricsin (pepsinogen C)
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Pepsinogen C/PGC/Progastricsin (Accession#: NP_002621.1; Met1-Ala388)
50 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
5225
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.