Learn More
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
228.00 € - 315.00 €
Spezifikation
| Antigen | Pepsinogen C/PGC/Progastricsin |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18601437
|
Novus Biologicals
NBP2-99925-100ul |
100 μg |
315.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18679086
|
Novus Biologicals
NBP2-99925-50ul |
50 μg |
228.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Pepsinogen C/PGC/Progastricsin Polyclonal antibody specifically detects Pepsinogen C/PGC/Progastricsin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Pepsinogen C/PGC/Progastricsin | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| EC 3.4.23, EC 3.4.23.3, FLJ99563, gastricsin, PEPC, pepsin C, Pepsinogen C, pepsinogen group II, PGII, preprogastricsin, progastricsin (pepsinogen C) | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Pepsinogen C/PGC/Progastricsin (Accession#: NP_002621.1; Met1-Ala388) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 5225 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |