Learn More
Pepstatin A, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948198
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948198 250 mg
30943977 1 g
30945864 25 mg
30940043 100 mg
30930129 10 mg
30933978 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948198 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD147141250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pepstatin A
CAS 26305-03-3
Summenformel C34H63N5O9
MDL-Nummer MFCD00060740
Menge 250 mg
SMILES CC(C)CC(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 685.89
Reinheit (%) 98%