Learn More
Thermo Scientific™ Monolithische PepSwift™ HPLC-Kapillarsäulen
Einsatz für schnelle, hochauflösende LC/MS-Trennungen in Bottom-up-Proteinidentifizierung, Biomarkerforschung und Systembiologie.
901.68 € - 1444.32 €
Spezifikation
Max. Druck | 4.350 psi |
---|---|
Partikelgröße | Monolith |
pH | 1 bis 10 |
Porengröße | Monolith |
Temperatur | 80°C |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11322023
|
Thermo Scientific™
164558 |
Monolith | 0,2 mm | 5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11312023
|
Thermo Scientific™
164557 |
Monolith | 0,2 mm | 50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11302023
|
Thermo Scientific™
164543 |
Monolith | 0.1 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Thermo Scientific™ PepSwift™ Monolithische HPLC-Säulen für schnelle, hochauflösende LC-MS-Trennungen zur Proteinidentifikation, Biomarkersuche und Systembiologie. Die monolithische Struktur basiert auf einem Ethylvinylbenzol-Divinylbenzol-Copolymer und stellt eine qualitativ hochwertige Alternative zu üblichen Sorptionsmitteln für Mikropartikel dar. Dies bietet große Vorteile gegenüber der chromatographischen Trennung. Hochempfindliche Anwendungen für Proteomik und Biotechnologie lassen sich mit diesen Säulen leicht durchführen.
Profitieren Sie von folgenden Merkmalen:- Superschnelle Peptid- und Proteintrennungen (< 15 min)
- Hohe Empfindlichkeit für LC/MS
- Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Säulen in einer großen Auswahl an Innendurchmessern und Längen
- Lange Nutzungsdauer
- Einfache Säuleninstallation mithilfe der Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight-Fittings
- Zur Vorkonzentration und Entsalzung der Proben sind Vorsäulen erhältlich
Spezifikation
4.350 psi | |
1 bis 10 | |
80°C | |
nanoLC | |
Umkehrphase |
Monolith | |
Monolith | |
Phenyl | |
Monolithisches Polymer | |
Reversed Phase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.