Learn More
MedChemExpress Peptide T
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.51% |
| CAS | 106362-32-7 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Molekulargewicht | 857.86 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 100 mg/mL (116.57 mM∣Need ultrasonic) |