Learn More
Perfluor(1,3-Dimethylcyclohexan), Tech. 80 %, Rest anderer Fluorkohlenwasserstoffe, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7044303
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
335-27-3
C8F16
400.062
MFCD00001469
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
78975
1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexan
C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
335-27-3
C8F16
400.062
MFCD00001469
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
78975
1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexan
C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.828
Siedepunkt 101°C to 102°C
Hinweise zum Prozentgehalt Rest anderer Fluorkohlenwasserstoffe
Brechungsindex 1.2908
Menge 25 g
Beilstein 2064147
Formelmasse 400.06
Reinheit (%) 80%
Güte Eigenschaften