Learn More
Perfluor-1-Iodhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15402142
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
355-43-1
C6F13I
445.95
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
67733
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
355-43-1
C6F13I
445.95
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
67733
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iodohexane
Schmelzpunkt -45.0°C
Dichte 2.0630g/mL
Siedepunkt 116.0°C to 119.0°C
Flammpunkt >115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel CF3(CF2)5I
Brechungsindex 1.3270 to 1.3300
Menge 100 g
Relative Dichte 2.063
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 445.95
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoro-1-iodohexane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.