Learn More
Perfluor-1-Iodhexan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025474
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
355-43-1
C6F13I
445.95
MFCD00001063
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
67733
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
355-43-1
C6F13I
445.95
MFCD00001063
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
67733
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
It is used as an initiator in the presence of fac-[Ir(ppy) 3 for the photoredox catalyst activated CRP of methacrylates in visible light-induced controlled radical polymerization of methacrylates with perfluoroalkyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Initiator in Anwesenheit von fac-[Ir(py)3 für den Photoredoxkatalysator aktivierten CRP von Methacrylaten in sichtbarer, lichtinduzierter kontrollierter radikaler Polymerisation von Methacrylaten mit Perfluoralkyliodid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht und Oxidationsmitteln geschützt lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iodohexane
Namenshinweis stabilized with copper
Schmelzpunkt -45°C
Dichte 2.063
Siedepunkt 117°C
Brechungsindex 1.329
Menge 10 g
Beilstein 1802118
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 445.95
Reinheit (%) ≥98%