Learn More
Perfluoro (Allylbenzol), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466994
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11466994
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21469.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 67899-41-6 | C9F10 | 298.083 g/mol
Perfluoro(allylbenzene) is used as a pharmaceutical intermediate and as a chemical in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor(Allylbenzol) wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Chemikalie in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67899-41-6
Summenformel C9F10
Molekulargewicht (g/mol) 298.083
MDL-Nummer MFCD00153225
InChI-Schlüssel WRHBYJDZKRNITP-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro allylbenzene, perfluoroallylbenzene, 3-pentafluorophenyl pentafluoro-1-propene, 3-pentafluorophenyl pentafluoroprop-1-ene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-enyl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-pentafluoroprop-2-en-1-yl benzene, benzene,1,2,3,4,5-pentafluoro-6-1,1,2,3,3-pentafluoro-2-propen-1-yl, acmc-1b8oa, 1-pentafluoroallyl pentafluorobenzene
PubChem CID 2775989
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentafluor-6-(1,1,2,3,3-pentafluorprop-2-enyl)benzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(=C(F)F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(allylbenzene)
Dichte 1.708
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 298.08
Reinheit (%) 97%