Learn More
Perfluor-n-Octan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluoroctan kann für die chemische Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
Perfluoroctan kann für die chemische Synthese verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro-n-octane |
Dichte | 1.73 |
Siedepunkt | 99°C to 100°C |
Brechungsindex | 1.282 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1717142 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 438.06 |
Reinheit (%) | 98% |