Learn More
Perfluorheptansäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081905
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
375-85-9
C7HF13O2
364.062
MFCD00039604
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
67818
CHEBI:35547
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptansäure
C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
375-85-9
C7HF13O2
364.062
MFCD00039604
ZWBAMYVPMDSJGQ-UHFFFAOYSA-N
perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroheptanoic acid, perfluoroenanthic acid, perfluoro-n-heptanoic acid, heptanoic acid, tridecafluoro, tridecafluoro-1-heptanoic acid, heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro, n-perfluoroheptanoic acid, tridecafluoroenanthic acid, acmc-1agq8
67818
CHEBI:35547
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptansäure
C(=O)(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Perfluoroheptanoic acid is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluorheptansäure ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Perfluoroheptanoic acid
Schmelzpunkt 31°C to 36°C (literature)
Dichte 1.792
Siedepunkt 89°C (30 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.3 00
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1808210
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 364.06
Reinheit (%) ≥98%