missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluorophenyl acrylate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31428169
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31428169 250 mg
31421544 100 g
31424691 5 g
31418507 25 g
31420562 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31428169 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD147035250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stabilized with 500ppm MEHQ

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perfluorophenyl acrylate
CAS 71195-85-2
Summenformel C9H3F5O2
MDL-Nummer MFCD00042330
Menge 250 mg
SMILES C=CC(OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 238.11
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.