Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ 3350 Hygieneschläuche aus Silikon
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml
100 ml
250 ml
500 mL (16.9 oz.)
Höhe (metrisch) mit Verschluss:
106.5 mm
136.8 mm
173.8 mm
207.2 mm
Halsinnendurchmesser (metrisch):
25.7 mm
33.9 mm
36.8 mm
Beschreibung
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- UltraPure und chemisch inert
- Antihaftbeschichtet und leicht zu reinigen
- Jede Flasche verfügt über eine PFA-Kappe mit einer inerten Einlage aus Fluoropolymer, um eine lecksichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Ideal für die Probenahme in der Umweltforschung oder für die Lagerung für pharmazeutische Zwecke und für Zwischenstufen der Halbleiterverarbeitung.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml |
Verschlussauskleidung | Fluoropolymer |
Verschlussmaterial | PFA |
Verschlusstyp | Cap with Seal |
Produkttyp | Weithalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochviskoser oder trockener Inhalt, z. B. Pulver |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 207.2 mm |
Material | PFA |