Learn More
Periodsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Periodic acid is used as a component for glycoprotein stains. It serves as a pharmaceutical and synthetic intermediate and is used in silk screen printing. It acts as an oxidizing agent especially in the cleavage of 1,2 diols to prepare dialdehydes. It has selective oxidation powers which makes it an ideal reagent for the reclamation of silk screens in the printing industry. It finds application in life sciences for the analysis of intracellular polysaccharides like glycogen, starch and cellulose. Furthermore, it is used in oxidation reactions converting sulfides into sulfones, catalyzed by chromium(VI) oxide and oxidation reactions converting alcohols to aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Periodsäure wird als Komponente für die Glykoproteinfärbung verwendet. Sie dient als pharmazeutisches und synthetisches Zwischenprodukt und wird im Siebdruck verwendet. Sie fungiert als Oxidationsmittel, insbesondere bei der Spaltung von 1,2 Diolen zur Herstellung von Dialdehyden. Sie verfügt über selektive Oxidationskräfte und ist damit das ideale Reagenz für die Rückgewinnung von Siebdrucken in der Druckindustrie. Sie findet Anwendung in den Biowissenschaften bei der Analyse intrazellulärer Polysaccharide wie Glykogen, Stärke und Cellulose. Darüber hinaus wird sie bei Oxidationsreaktionen, die Sulfide in Sulfone umwandeln, katalysiert durch Chrom(VI)-oxid, und Oxidationsreaktionen verwendet, die Alkohole in Aldehyde und Ketone umwandeln.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkoholen.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Basen und Dimethylsulfoxid.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Periodic acid |
pH | 1,2 |
Schmelzpunkt | 126°bis 130 °C |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Menge | 50g |
UN-Nummer | UN3085 |
Merck Index | 14,7171 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohols. |
Formelmasse | 227.94 |
Show More |
Safety and Handling
- Periodic acid
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: periodic acid
RUO – Research Use Only