Learn More
Gilson™ Peristaltischer Pumpenschlauch für Gilson™ MF1 und MF4 mittlere Durchflusspumpenköpfe
Artikelnummer. 10042052 Alle ansehen Gilson Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1.42 ml/min
14 ml/min
16 ml/min
1 ml/min
2,8 ml/min
25 ml/min
29 ml/min
2 ml/min
3  ml/min
47 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
9 ml/min
Gasdurchlässigkeit:
F├╝r die meisten Gase nicht permeabel
Hoch
Niedrig
Farbe:
Blau
Gelb/Blau
Grau
Lila/schwarz
Orange/Gelb
Pink/Pink
Schwarz
Schwarz/Weiß
Violett
Violett/Schwarz
Violett/weiß
Weiß
Material:
Iso-Versinic
PVC
Silikon
Packungsgröße:
12 Stück
3 Meter
4 Stück
Artikelnummer. Flussrate Gasdurchlässigkeit Farbe Material unitSize
10042052 2,8 ml/min Hoch Violett/weiß Silikon 4 Stück
10205692 1.42┬áml/min Niedrig Orange/Gelb PVC 12 Stück
10021972 3  ml/min Niedrig Schwarz PVC 3 Meter
10153192 9 ml/min Niedrig Grau PVC 3 Meter
10133002 16┬áml/min Niedrig Blau PVC 12 Stück
10694153 14 ml/min Niedrig Gelb/Blau PVC 12 Stück
10285922 16 ml/min Niedrig Blau PVC 3 Meter
10357422 1┬áml/min Hoch Weiß Silikon 4 Stück
10377752 25 ml/min Niedrig Violett PVC 12 Stück
10082002 29 ml/min Niedrig Violett/Schwarz PVC 3 Meter
10387752 29┬áml/min Niedrig Lila/schwarz PVC 12 Stück
10226122 2┬áml/min Hoch Pink/Pink Silikon 4 Stück
10760095 47┬áml/min Niedrig Schwarz/Weiß PVC 12 Stück
10367612 55 ml/min F├╝r die meisten Gase nicht permeabel Schwarz Iso-Versinic 4 Stück
10695883 70┬áml/min F├╝r die meisten Gase nicht permeabel Schwarz Iso-Versinic 4 Stück
15 options
Artikelnummer. 10042052
Marke: Gilson™ F1825114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für höchste Qualitätsansprüche gefertigt. Die Gilson™ Peristaltikpumpenschläuche für Gilson™ MF1 und MF4 Pumpenköpfe für mittlere Durchflussraten sind autoklavierbar.
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Materialauswahl
  • Silikonschläuche (Versilic™) — biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche — besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • Pharmed™ Schläuche — erfüllen die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologische Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche — eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 2,8 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 40┬ácm
Zur Verwendung mit MF1 und MF4 Pumpenkopf f├╝r mittlere Flussraten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Der Schlauch für Mediendurchfluss verfügt über farbcodierte Rückhalteanschläge zur leichten Erkennung des Schlauchinnendurchmessers
Sterilität Steril
Flussrate 2,8 ml/min
Gasdurchlässigkeit Hoch
Farbe Violett/weiß
Produkttyp Schlauch f├╝r Peristaltikpumpe