Learn More
Gilson™ Peristaltischer Pumpenschlauch für Gilson™ MF1 und MF4 mittlere Durchflusspumpenköpfe
Artikelnummer. 10133002 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
1.42 ml/min
14 ml/min
16 ml/min
1 ml/min
2,8 ml/min
25 ml/min
29 ml/min
2 ml/min
3  ml/min
47 ml/min
55 ml/min
70 ml/min
9 ml/min
Gasdurchlässigkeit:
F├╝r die meisten Gase nicht permeabel
Hoch
Niedrig
Farbe:
Blau
Gelb/Blau
Grau
Orange/Gelb
Purpur
Purpur/Schwarz
Rosa/Rosa
Schwarz
Schwarz/Weiß
Violett/Schwarz
Violett/weiß
Weiß
Material:
Iso-Versinic
PVC
Silikon
Unit Size:
12 Stück
3 Meter
4 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Flussrate Gasdurchlässigkeit Farbe Material Unit Size
10133002 16┬áml/min Niedrig Blau PVC 12 Stück
10205692 1.42┬áml/min Niedrig Orange/Gelb PVC 12 Stück
10021972 3  ml/min Niedrig Schwarz PVC 3 Meter
10153192 9 ml/min Niedrig Grau PVC 3 Meter
10694153 14 ml/min Niedrig Gelb/Blau PVC 12 Stück
10285922 16 ml/min Niedrig Blau PVC 3 Meter
10357422 1┬áml/min Hoch Weiß Silikon 4 Stück
10377752 25 ml/min Niedrig Purpur PVC 12 Stück
10082002 29 ml/min Niedrig Purpur/Schwarz PVC 3 Meter
10387752 29┬áml/min Niedrig Violett/Schwarz PVC 12 Stück
10042052 2,8 ml/min Hoch Violett/weiß Silikon 4 Stück
10226122 2┬áml/min Hoch Rosa/Rosa Silikon 4 Stück
10760095 47┬áml/min Niedrig Schwarz/Weiß PVC 12 Stück
10367612 55 ml/min F├╝r die meisten Gase nicht permeabel Schwarz Iso-Versinic 4 Stück
10695883 70┬áml/min F├╝r die meisten Gase nicht permeabel Schwarz Iso-Versinic 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 10133002 Supplier Gilson™ Supplier No. F117943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    78.75 € / 12 Stück
    Sparen 38.25 €
    32% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für höchste Qualitätsansprüche gefertigt. Die Gilson™ Peristaltikpumpenschläuche für Gilson™ MF1 und MF4 Pumpenköpfe für mittlere Durchflussraten sind autoklavierbar.
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Materialauswahl
  • Silikonschläuche (Versilic™) — biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche — besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • Pharmed™ Schläuche — erfüllen die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologische Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche — eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innendurchmesser (metrisch) 1.65 mm
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 40┬ácm
Zur Verwendung mit MF1 und MF4 Pumpenkopf f├╝r mittlere Flussraten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Der Schlauch für Mediendurchfluss verfügt über farbcodierte Rückhalteanschläge zur leichten Erkennung des Schlauchinnendurchmessers
Sterilität Steril
Flussrate 16 ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Blau
Produkttyp Schlauch für Peristaltikpumpe