Learn More
Gilson™ Peristaltischer Pumpenschlauch für Gilson™ MF1 und MF4 mittlere Durchflusspumpenköpfe
Alle ansehen Gilson ProdukteDescription
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Materialauswahl
- Silikonschläuche (Versilic™) — biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
- ISOVERSINIC™ Schläuche — besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
- Pharmed™ Schläuche — erfüllen die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologische Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
- PVC (Tygon™) Schläuche — eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.52 mm |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 40┬ácm |
| Zur Verwendung mit | MF1 und MF4 Pumpenkopf f├╝r mittlere Flussraten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Der Schlauch für Mediendurchfluss verfügt über farbcodierte Rückhalteanschläge zur leichten Erkennung des Schlauchinnendurchmessers |
| Sterilität | Steril |
| Flussrate | 14 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Farbe | Gelb/Blau |
| Produkttyp | Schlauch f├╝r Peristaltikpumpe |