Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ CW 20 M-DEG GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 723063.25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0,25 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Permabond™ CW 20 M-DEG | |
0,25 μm | |
Permabond™ CW 20 M-DEG |
Gehäuse G16 | |
0,4 mm | |
GC | |
25 m | |
Je 1 |