Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche, für gewerbliche Zwecke geeignet, für M610, M611, BMP61, M710 und BMP71
PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Sie bieten eine hohe Leistung bei moderaten Kosten, sodass Sie ganz einfach Kabelkennzeichnungsprojekte in Ihrem ganzen Betrieb kostengünstig realisieren können.
Marke: Brady™ 174488
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28800kg
Beschreibung
- PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Sie bieten eine hohe Leistung bei moderaten Kosten, sodass Sie ganz einfach Kabelkennzeichnungsprojekte in Ihrem ganzen Betrieb kostengünstig realisieren können.
- Diese Schrumpfschläuche ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung ganz ohne zusätzliche Schritte. Sie eignen sich ideal für Elektroinstallateure, Wartungsteams, den Einsatz in der industriellen Fertigung und viele andere Zwecke.
- Lesbare Legenden bei einer Temperatur von -55 bis 135°C (-67 bis 275°F)
- UL224-Zulassung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Non-adhesive | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C | |
0.851 in. | |
44.45 mm |
UL 224 | |
None | |
Matte | |
Polyolefin | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |
1000 Each | |
-67°F to +275°F | |
0.851 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
21.62 mm |