Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Wärmeschrumpfendes Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Etikettierer-Kassette
Zur Verwendung in rauen Umgebungen. Brady™ PermaSleeve™ Heißschrumpf-Polyolefin BMP51/BMP53/BMP41 Etikettierer-Kassetten sind langlebig und die Schrumpfrate spart Zeit bei der Installation.
Marke:  Brady™ 131612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14290kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15103369
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 3:1 Heißschrumpfschlauch liegt eng am Draht an
  • Beständig gegen Chemikalien, Korrosion und UV-Licht
  • Eine Kassette enthält 80 Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
Schrumpfrate: 3:1
Matt
Polyolefin (B-342)
Markierung von Drähten und Kabeln
0,645 in.
Schwarz, Weiß
Kartusche
Etikettierer-Kassette
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker
0.75 ft.