Learn More
Masterflex™ Peroxidgehärtete Silikonschläuche
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
Marke: Masterflex™ 06411-19
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.47000kg
Beschreibung
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
- Ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
- Peroxid-gehärtet.
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit.
- Niedrige Kompression.
- Geruchsneutral
- Nicht toxisch.
- Durchscheinend.
Spezifikation
ADCF;FDA;Non-Phthalat;USP;Europäisches Arzneibuch;Nicht-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51 | |
12,8 mm | |
17,5 mm | |
2,38 mm | |
Autoklav oder Gammabestrahlung | |
10 psi |
Autoklavierbar | |
Silikon (Peroxid-gehärtet) | |
7,6 mm | |
-51 °C | |
Durchscheinend | |
283 °C |