Learn More
Perylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372006 1 g 1 Gramm
11382006 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03047.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.316 g/mol
Perylene is used as a fluorescent and a chemiluminescent agent in the cytochemistry of membranes. It serves as a blue-emitting dopant material in organic light emitting diodes. It finds application as an organic photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perylen wird als Fluoreszenz- und Chemolumineszenzmittel in der Zytochemie von Membranen verwendet. Es dient als blau emittierendes Dotiermaterial in organischen Leuchtdioden. Es findet Anwendung als organischer Fotoleiter.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Kohlenstoffdisulfid und Benzol. Schwer löslich in Alkohol und Ethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 198-55-0
Summenformel C20H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.316
MDL-Nummer MFCD00004142
InChI-Schlüssel CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC-Name Perylen
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perylene
Schmelzpunkt 276°C to 280°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 1911335
Merck Index 14,7184
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,carbon disulfide and benzene. Slightly soluble in alcohol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formelmasse 252.32
Reinheit (%) ≥98%