Learn More
Wheaton™ PET-Szintillationsröhrchen
Artikelnummer. 10517724 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Ohne Einlage
Polyethylenschaum
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Auskleidung) unitSize
10517724 Ohne Einlage 1000 Stück
10671474 Polyethylenschaum 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10517724 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 986744
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für optimale Leistung im Labor. Wheaton™ Szintillationsfläschchen aus PET bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln sowie minimale Hintergrundzählungen.
  • Mit angefügten Kappen
  • Lieferbar ohne Einlage oder mit Einlage aus Polyethylenschaum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Ohne Einlage
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material PET
Volumen (metrisch) 20 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 1000/Packung
Verschlussgröße 22-400
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Szintillationsfläschchen