Learn More
Buerkle™ Transparente PETG-Behälter mit weiter Öffnung
1.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
500 ml
1000 mL
Beschreibung
ulliKristallklares PETG/liliPP-Schraubdeckel PP, schwarz, mit PE-Dichtung/li/ul
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 63 mm |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Quadratisch |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 23 mm |
Material | PETG |
Länge (metrisch) | 38 mm |