Learn More
Petrolether, puriss., Honeywell
Catalog Number 15612680
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 L
25 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
101316-46-5
MFCD00081849
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
101316-46-5
MFCD00081849
puriss., hoher Siedepunkt, bp 60 bis 80 °C
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Petroleum Ether
UN-Nummer 1268
Güte puriss.
Dichte 0.660 to 0.680g/mL at 20°C
Menge 5 L
Flammpunkt <−20°C (<−4°F)