Learn More
PEX14 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PEX14 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897073
|
Proteintech
10594-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887073
|
Proteintech
10594-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody can be used to detect endogenous PEX14 with an apparent molecular weight of 57 kDa and recognize peroxisomal structures in human, monkey and mouse cells.
PEX14 belongs to the peroxin 14 family. It is a component of the peroxisomal translocation machinery with PEX13 and PEX17 and interacts with both the PTS1 and PTS2 receptors. PEX14 binds directly to PEX17. Defects in PEX14 are the cause of peroxisome biogenesis disorder complementation group K (PBD-CGK) [MIM:601791] and Zellweger syndrome (ZWS) [MIM:214100].Spezifikation
PEX14 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O75381, Q642G4, Q9R0A0 | |
5195, 56273, 64460 | |
PEX14 Fusion Protein Ag0932 | |
Primary | |
-20°C | |
PEX14 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
NAPP2, Peroxin 14, PEX14, Pex14p, PTS1 receptor docking protein | |
PEX14 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |