Learn More
PF-01247324, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493338 10 mg 10 Milligramm
16466067 5 mg -
16462726 25 mg -
16454586 100 mg -
16449876 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493338 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101383
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.
PF-01247324 is a selective and orally bioavailable Nav1.8 channel blocker with an IC50 of 196 nM for recombinant human Nav1.8 channel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-01247324
CAS 875051-72-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H10Cl3N3O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (90.74 mM)
SMILES O=C(C1=NC(N)=C(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2Cl)C=C1)NC
Molekulargewicht (g/mol) 330.6
Formelmasse 330.6
Reinheit (%) 99.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation