Learn More
PF-04620110, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498187
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498187 5 mg -
16445478 10 mg 10 Milligramm
16436066 100 mg 100 Milligramm
16411657 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498187 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13009
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Specifications
Chemischer Name oder Material PF-04620110
CAS 1109276-89-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H24N4O4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C2=CC=C(C=C2)N3CCOC4=NC=NC(N)=C4C3=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 396.44
Formelmasse 396.44
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism