Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482457
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16482457 50 mg
16456656 100 mg
16446348 10 mg
16418937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482457 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15177
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-04691502
Physikalische Form Solid
CAS 1013101-36-4
Farbe Gray
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H27N5O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 425.48
Formelmasse 425.48
Reinheit (%) 98.89%
Güte Research