Learn More
PF-05085727, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16483698
Marke: Medchem Express HY102050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-05085727
CAS 1415637-72-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18F3N7
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C2=NC=NC(N3CCC3)=C2C(C4=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)N(C)N=C4)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 413.4
Formelmasse 413.4
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.