Learn More
PF-05175157, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485438
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485438 10 mg 10 Milligramm
16481617 50 mg 50 Milligramm
16433346 25 mg -
16428157 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12942
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-05175157
Physikalische Form Solid
CAS 1301214-47-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H27N5O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (73.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1CC2(CCN(C(C3=CC=C4C(NC(C)=N4)=C3)=O)CC2)CC5=C1N(C(C)C)N=C5
Molekulargewicht (g/mol) 405.49
Formelmasse 405.49
Reinheit (%) 96.13%
Güte Research