Learn More
PF-06282999, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487586
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487586 100 mg -
16473697 50 mg -
16450188 5 mg 5 Milligramm
16427728 10 mg -
16423636 25 mg -
16411799 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16487586 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19321
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PF-06282999 is a potent and selective myeloperoxidase inhibitor which is potential useful for the treatment of cardiovascular diseases.
PF-06282999 is a potent and selective myeloperoxidase inhibitor which is potential useful for the treatment of cardiovascular diseases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-06282999
CAS 1435467-37-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H12ClN3O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.23 mM)
SMILES O=C(N)CN(C(C1=CC(Cl)=CC=C1OC)=C2)C(NC2=O)=S
Molekulargewicht (g/mol) 325.77
Formelmasse 325.77
Reinheit (%) 98.21%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation