Learn More
PF-06409577, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493888
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493888 10 mg 10 Milligramm
16440257 50 mg 50 Milligramm
16432896 25 mg -
16426617 5 mg 5 Milligramm
16404936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493888 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103683
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF-06409577
CAS 1467057-23-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16ClNO3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.58 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=C(C3=CC=C(C4(O)CCC4)C=C3)C(Cl)=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 341.79
Formelmasse 341.79
Reinheit (%) 98.12%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism