missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PF-06726304, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483888 10 mg -
16430257 50 mg 50 Milligramm
16422896 25 mg 25 Milligramm
16416617 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16483888 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103682

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PF-06726304 is a potent and selective EZH2 inhibitor. PF-06726304 inhibits wild-type and Y641N mutant EZH2 with Kis of 0.7 and 3.0 nM, respectively. PF-06726304 displays robust antitumor growth activity.

PF-06726304 is a potent and selective EZH2 inhibitor. PF-06726304 inhibits wild-type and Y641N mutant EZH2 with Kis of 0.7 and 3.0 nM, respectively. PF-06726304 displays robust antitumor growth activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PF-06726304
CAS 1616287-82-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H21Cl2N3O3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 15 mg/mL (33.61 mM)
SMILES O=C1N(CC2=C(C)C=C(C)NC2=O)CCC3=C1C(Cl)=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 446.33
Formelmasse 446.33
Reinheit (%) 99.64%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.