Learn More
PF-4191834, MedChemExpress
Beschreibung
PF-4191834 (PF-04191834) is an orally active, noniron chelating, and non-redox inhibitor of the 5-Lipoxygenase (5-LOX) (IC50=229 nM), displays ∼300-fold selectivity for 5-LOX over 12-LOX and 15-LOX, shows no activity toward the cyclooxygenase enzymes, and is effective in inflammation and pain.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PF-4191834 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1029317-21-2 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H23N3O2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | PF-04191834 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (254.13 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |